Läs mer
Analytisk volumetrisk lösning Salpetersyra, 1,0N, 1,0M, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
1L
Förpackningsstorlek:
1 L
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1.0M |
| Förpackning | 1L |
| Normalitet | 1.0N |
| Kvantitet | 1 L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NITRIC ACID 1.0M (1.0N)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Oxiderande vätskor Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid