Läs mer
Kern Sohn Analytical Balance ABS
Kapacitet:
82 g
120 g
220 g
320 g
Beskrivning
- Adjusting program CAL for quick setting of the balance accuracy using an external test weight
- Dosage aid: High stability mode and other filter settings can be selected
- Simple recipe weighing and documenting with a combined tare/print function. In addition, the ingredients for the recipe are numbered automatically and printed out with their corresponding number and nominal weight
- Automatic data output to the PC/printer each time the balance is steady
- Identification number: 4 digits, printed on calibration protocol freely programmable
- Protective working cover included with delivery
- Fully automatic manufactured weighing cell from one piece of material
- Stable temperature behaviour
- Short stabilization time: Steady weight values within approx. 3 sec under laboratory conditions
- Shock proof construction
- High corner load performance
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 220 g |
| Läsbarhet | 0.1 mg |
| Linjäritet | 0.3 mg |
| Repeterbarhet | 0.2 mg |
| Elektriska krav | Universal Mains Adapter |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.