Läs mer
OHAUS™ Analytisk balans - PR Serie
Produktkod. 16650324 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
PR124M
PR224M
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
16650324 PR224M Varje
16640324 PR124M -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16650324 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30524385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19810.00 SEK
    13885.00 SEK / Paket med 1
    Save 5925.00 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Designad för rutinvägningsapplikationer på din arbetsplats
  • De PR är utrustad med 3 väsentliga vägningslägen, RS-232-anslutning för dataöverföring och lagring, och intern kalibrering (i utvalda modeller), vilket gör den idealisk för rutinmässiga vägningsapplikationer.
  • Utrustad med en lättläst, ljus bakgrundsbelyst display och ett enkelt användargränssnitt PR är otroligt lätt att använda, nästan ingen utbildning krävs.
  • PR:s lilla fotavtryck sparar skrivbordsutrymme samtidigt som den ger en stor vägningsyta. De PR är hållbart konstruerad och har en panna i rostfritt stål som tål daglig användning på arbetsplatsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering InCal™ - Halvautomatisk
Kalibreringspunkter Användarvalbara spannkalibreringspunkter
Anslutningstyp RS232 (en port ingår)
Beskrivning Användarvalbara miljöfilter och ljusstyrkainställningar, autotara, auto-dim, användarvalbara spankalibreringspunkter, programlåsnings- och återställningsmeny, användarvalbara kommunikationsinställningar och datautskriftsalternativ, användardefinierbara projekt- och användar-ID:n, indikator för överbelastning/underbelastning av programvara, stabilitetsindikator
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.0001 g
Fuktighetsområde 80% RH
Linjäritet 0.0002 g
Modell PR224M
Repeterbarhet 0.0001 g
Stabiliseringstid 3 000 sek
Vägningslägen Milligram, Gram, Carat
Mått (L x B x H) 317 x 201 x 303 mm
Längd (engelska) 12.50 tum.
Längd (metrisk) 317.00 mm
Bredd (engelska) 7,90 tum.
Bredd (metrisk) 201.00 mm
Höjd (engelska) 11,90 tum.
Höjd (metrisk) 303.000 mm
Djup (engelska) 12.50 tum.
Djup (metriskt) 317.00 mm
Vikt (engelska) 10.000 lb.
Vikt (metrisk) 4.500 kg
Elektriska krav AC Adapter (ingår)