Läs mer
IKA™ Analytisk batchkvarn
Produktkod. 10479412 Handla allt IKA Produkter
Change view
Modell:
A 10 Basic
A 11 Basic
Kapacitet (metrisk):
50 ml
80 ml
Hårdhet:
5 Mohs
6 Mohs
Mått (L x B x H):
85 x 85 x 240 mm
145 x 130 x 250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kapacitet (metrisk) Hårdhet Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10479412 A 11 Basic 80 ml 6 Mohs 85 x 85 x 240 mm Varje
13450607 A 10 Basic 50 ml 5 Mohs 145 x 130 x 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10479412 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0002900000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36290.00 SEK
    31814.74 SEK / Paket med 1
    Save 4475.26 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Slipar hårda, spröda, mjuka och fibrösa material. IKA™ Analytical Batch Mill tillåter att prover försprödas direkt i malningskammaren, sega, oljiga och vattenhaltiga prover kan också malas. Tillgängliga modeller inkluderar den nydesignade A 10 Basic och A 11 Basic.
Batchkvarn för två olika malningsprocedurer. Slagslipning av hårda, spröda eller icke-elastiska slipmaterial med högkvalitativ rostfri stålvisp. Vispar (medföljer) kan användas för en Mohs hårdhet upp till sex. Skärslipning för pulverisering av mjuka, fibrösa material med ett skärblad (måste beställas separat).
  • Fuktiga och klibbiga material kan pulveriseras genom att tillsätta vatten
  • Malkammare (ingår med kvarn) gjord av ETFE (PTFE, glasfiberförstärkt) med inlopp av rostfritt stål (A1S1 3/6L), med en användbar volym på 80mL
  • Kan användas för försprödning av slipmaterial med flytande kväve i malningskammaren
  • 250mL slipkammare finns tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Analytisk batchkvarn
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529 IP 43
Mått (L x B x H) 85 x 85 x 240 mm
Elektriska krav 220/230/100/115 V, 50/60 Hz, 160 W
Hårdhet 6 Mohs
Höjd (metrisk) 240 mm
Material Rostfritt stål
Modell A 11 Basic
Partikelstorlek 10 mm
Spänning 220/230 V, 100/115 V
Watt 160 W
Vikt (metrisk) 1.5 kg
Bredd (metrisk) 85 mm
Frekvens 50/60 Hz