Läs mer
IKA™ Analytisk batchkvarn
Produktkod. 13450607 Handla allt IKA Produkter
Change view
Modell:
A 10 Basic
A 11 Basic
Kapacitet (metrisk):
50 ml
80 ml
Hårdhet:
5 Mohs
6 Mohs
Mått (L x B x H):
85 x 85 x 240 mm
145 x 130 x 250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kapacitet (metrisk) Hårdhet Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
13450607 A 10 Basic 50 ml 5 Mohs 145 x 130 x 250 mm Varje
10479412 A 11 Basic 80 ml 6 Mohs 85 x 85 x 240 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13450607 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004020700
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Afficher toutes les promotions
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Slipar hårda, spröda, mjuka och fibrösa material. IKA™ Analytical Batch Mill tillåter att prover försprödas direkt i malningskammaren, sega, oljiga och vattenhaltiga prover kan också malas. Tillgängliga modeller inkluderar den nydesignade A 10 Basic och A 11 Basic.
Batchkvarn för två olika malningsprocedurer. Slagslipning av hårda, spröda eller icke-elastiska slipmaterial med högkvalitativ rostfri stålvisp. Vispar (medföljer) kan användas för en Mohs hårdhet upp till sex. Skärslipning för pulverisering av mjuka, fibrösa material med ett skärblad (måste beställas separat).
  • Fuktiga och klibbiga material kan pulveriseras genom att tillsätta vatten
  • Malkammare (ingår med kvarn) gjord av ETFE (PTFE, glasfiberförstärkt) med inlopp av rostfritt stål (A1S1 3/6L), med en användbar volym på 80mL
  • Kan användas för försprödning av slipmaterial med flytande kväve i malningskammaren
  • 250mL slipkammare finns tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Analytisk batchkvarn
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529 IP 41
Mått (L x B x H) 145 x 130 x 250 mm
Elektriska krav 100/220 V, 50/60 Hz, 300 W
Hårdhet 5 Mohs
Höjd (metrisk) 250 mm
Material Rostfritt stål
Modell A 10 Basic
Partikelstorlek 6 mm
Spänning 220/240 V
Watt 300 W
Vikt (metrisk) 2.9 kg
Bredd (metrisk) 130 mm
Frekvens 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.