Läs mer
Hamilton™ Analytical Guard Cartridge Starter Kit
Produktkod. 11593324
Change view
Produkttyp:
PRP-X200 Analytical Guard Cartridge Starter Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11593324 PRP-X200 Analytical Guard Cartridge Starter Kit Varje
1 options
Produktkod. 11593324 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 79368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4495.00 SEK
    4256.10 SEK / Paket med 1
    Save 238.90 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Partikelstorlek 10 μm
Beskrivning Inkluderar 1 hållare, 2 patroner
Material PEEK
Produkttyp PRP-X200 Analytical Guard Cartridge Starter Kit