Läs mer
Thermo Scientific™ Analytiska membranband
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17806078
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Porstorlek
17806078 Vitt 0,2μ m
17846078 Vitt 0,8μ m
17836078 Vitt 0,45 μm
17896068 Svart 0,2μ m
17826078 Svart 0,8μ m
17816078 Svart 0,45 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17806078 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS06000102
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Analytiska membranband är perfekta för både mikrobiella QA- och QC-applikationer där membrandispensrar används. Produkten är kompatibel med de flesta vanliga dispensrar på marknaden, vilket ger ytterligare flexibilitet och leveranssäkerhet från den ledande leverantören av labb och biovetenskap.
Thermo Scientific™ Analytiska membranband är perfekta för mikrobiella QA/QC-applikationer där membrandispensrar används. Kompatibel med de flesta vanliga dispensrar på marknaden, inklusive MilliporeSigma™ och Sartorius™ , vilket ger ökad flexibilitet och leveranssäkerhet. Lådorna har två markerade orienteringar och avrivbara perforeringar med en tumflik för snabb och enkel lastning. Banden är numrerade för att indikera hur många membran som återstår att dispensera. Membran är rutnät för att förbättra noggrannheten och spara tid. Produkten har validerats enligt högsta standard.
Thermo Scientific™ Analytiska membranband är perfekta för både mikrobiell kvalitetssäkring (QA) och kvalitetskontroll (QC) applikationer där membrandispensrar används.
  • Produkten är kompatibel med de flesta vanliga dispenserplattformar på marknaden, inklusive MilliporeSigma™ och Sartorius™ , vilket ger ytterligare flexibilitet och leveranssäkerhet från den ledande leverantören av labb och biovetenskap.
  • 47 mm skivor. Blandade cellulosaestrar (MCE). Finns i både vit och svart.
  • Varje fodral med försteriliserade analytiska membranband innehåller fyra lådor med 150 membran per förpackning (600/förpackning totalt).
  • Lådorna har två markerade orienteringar och avrivbara perforeringar med en tumflik för snabb och enkel lastning.
  • Banden är numrerade för att indikera hur många membran som återstår att dispensera.
  • Membran är rutnät för att förbättra noggrannheten och spara tid.
  • Produkten har validerats enligt de högsta standarderna, inklusive ISO 7704 och ASTM F838.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material (membran) MCE
Porstorlek 0,2μ m
Kvantitet 600/CS
Diameter (metrisk) skiva 47mm