Läs mer
Thermo Scientific™ Analytiska membranband
Beskrivning
Thermo Scientific™ Analytiska membranband är perfekta för mikrobiella QA/QC-applikationer där membrandispensrar används. Kompatibel med de flesta vanliga dispensrar på marknaden, inklusive MilliporeSigma™ och Sartorius™ , vilket ger ökad flexibilitet och leveranssäkerhet. Lådorna har två markerade orienteringar och avrivbara perforeringar med en tumflik för snabb och enkel lastning. Banden är numrerade för att indikera hur många membran som återstår att dispensera. Membran är rutnät för att förbättra noggrannheten och spara tid. Produkten har validerats enligt högsta standard.
Thermo Scientific™ Analytiska membranband är perfekta för både mikrobiell kvalitetssäkring (QA) och kvalitetskontroll (QC) applikationer där membrandispensrar används.
- Produkten är kompatibel med de flesta vanliga dispenserplattformar på marknaden, inklusive MilliporeSigma™ och Sartorius™ , vilket ger ytterligare flexibilitet och leveranssäkerhet från den ledande leverantören av labb och biovetenskap.
- 47 mm skivor. Blandade cellulosaestrar (MCE). Finns i både vit och svart.
- Varje fodral med försteriliserade analytiska membranband innehåller fyra lådor med 150 membran per förpackning (600/förpackning totalt).
- Lådorna har två markerade orienteringar och avrivbara perforeringar med en tumflik för snabb och enkel lastning.
- Banden är numrerade för att indikera hur många membran som återstår att dispensera.
- Membran är rutnät för att förbättra noggrannheten och spara tid.
- Produkten har validerats enligt de högsta standarderna, inklusive ISO 7704 och ASTM F838.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material (membran) | MCE |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Kvantitet | 600/CS |
| Diameter (metrisk) skiva | 47mm |