Läs mer
Fisherbrand™ Analysvåg
Produktkod. 15927500 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
62 g
120 g
220 g
Kalibrering:
Extern
Internt
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Kalibrering Förpackningsstorlek
15927500 220 g Internt Varje
15987490 62 g Internt Varje
15977490 62 g Extern Varje
15907500 120 g Internt Varje
15997490 120 g Extern Varje
15917500 220 g Extern Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15927500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23520.00 SEK
    11456.00 SEK / Paket med 1
    Save 12064.00 SEK
    51% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Med RS232-anslutning för enkel kommunikation, en bakgrundsbelyst display och ett enkelt gränssnitt för okomplicerad användning, är dessa vågar perfekt designade för din arbetsplats.
  • Stor dragskärm med skjutbara topp- och sidodörrar
  • Standard RS-232-anslutning för enkel dataöverföring
  • Plattform i rostfritt stål
  • Två justerbara fötter som tillåter användaren att jämna ut vågen
  • Nivåindikator på framsidan - inget behov av att se bakåt i vågen under utjämningsprocessen
  • Smart design och hållbar konstruktion - litet footprint som sparar utrymme på bänkskivan samtidigt som det ger en stor vägningsyta
  • Designad för okomplicerad användning med lättanvänd display och gränssnitt
  • Säkerhetsslinga för kalibreringslås på baksidan av vågen
  • Vägningslägen inkluderar vägning, delarräkning och procentvägning
  • Inkluderar AC-adapter
  • Certifieringar: FCC, CE
  • Två års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Internt
Certifikat och efterlevnad GLP med valfri skrivarkompatibilitet
Anslutningstyp RS232
Kapacitet 220 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.0001 g
Inkluderar AC-adapter
Linjäritet 0.0002 g
Min. Provvikt 200 mg
Modell FAS224
Repeterbarhet 0.0001 g
Stabiliseringstid 4 sek
Typ Analysvåg
Garanti 2 år
Vägningslägen Vägning, delarräkning, procentvägning
Mått (D x B x H) 317 x 201 x 303 mm
Diameter (metrisk) yttre panna 90 mm
Elektriska krav 100/240 V∼ 200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Amperage 0,5 A
Frekvens 50/60 Hz