Läs mer
Analytisk volumetrisk natriumhydroxidlösning, Reagecon™
Produktkod. 15285316 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15285316 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15285316 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer S20011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagecons natriumhydroxid 0,01M (0,01N) analytisk volumetrisk lösning (AVL ) är en helt faktoriserad, hög renhet, stabil produkt, utvecklad och testad för syra/bas-titrering.
hans Analytical Volumetric Solution, även kallad titrant, standard titrant eller standardlösning, är certifierad enligt en specifikation av± 0,1 %. Det är ett reagens med känd koncentration, som dispenseras från en byrett eller annan dispenseringsapparat till ett prov (analyt), tills en reaktion mellan de två vätskorna bedöms vara fullständig. Produkten kan användas för manuella titreringar, eller vanligare automatiska titreringar, för att bestämma slutpunkterna genom detektering av någon av flera egenskaper. Syra/bas-titrering, även kallat neutralisationstitrering, används för att bestämma antingen mängden syra/bas i ett prov eller det ämne som kan omvandlas till en syra/bas.
Specifikationer
Kvantitet 1 L
Förpackning HDPE-flaska GL45
Fysisk form Vätska