Läs mer
Analytisk volumetrisk lösning saltsyra, 6,0N, Reagecon™
Produktkod. 13165519 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
1L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13165519
Brand: Reagecon H26001