Läs mer
Natriumtiosulfat, 0,01 M, analytisk volumetrisk lösning, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11573002 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
1L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11573002 1 L 1L 1 L
1 options
Produktkod. 11573002 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer T20011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00 SEK
    280.25 SEK / 1 L
    Save 87.75 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ger en bekväm metod för noggrann volymetrisk analys i laboratoriet. Reagecon Sodium Thiosulfate, 0,01M, Analytical Volumetric Solution är ett kostnadseffektivt svar på tids- och arbetskrävande beredningsproblem.
Färdig att använda vattenhaltig volymetrisk lösning för alla analytiska laboratorieapplikationer, som kan användas för manuella eller automatiska titreringar. Denna produkt är certifierad enligt en specifikation som beskrivs i analyscertifikatet. Partinummer och utgångsdatum är tryckta på etiketten. Lösningen är certifierad spårbar till NIST och detta kommer att anges i analyscertifikatet.
  • Molekylformel: Na 2 S 2 O 3•5H2O
  • Molmassa: 248,18 g/mol
  • CAS: 10102-17-7
  • EIN ECS nr: 231-867-5
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Smältpunkt 48,3 °C
CAS 10102-17-7
Färg Färglös
Fysisk form Lösning
Kvantitet 1 L
Molekylformel H10Na2O8S2
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
Löslighetsinformation Fullt blandbar
InChI-nyckel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
Molekylvikt (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Formel vikt 248,18 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.01M
Förpackning 1L
Brytningsindex 1.489
Densitet 1,00147g/cm3