Läs mer
Motic™ Analysator, AE2000MET-serien
Beskrivning
- Förbättra bildkvaliteten erhållen med dubbelbrytande material jämfört med andra tekniker som mörkfälts- och ljusfältsbelysning, differentiell interferenskontrast, faskontrast, Hoffman-modulationskontrast och fluorescens.
- Användbar för både kvantitativa och kvalitativa studier inriktade på ett brett utbud av anisotropa prover.
- Polariserad ljusmikroskopi kan ge information om absorptionsfärg och optiska väggränser mellan mineraler med olika brytningsindex, på ett sätt som liknar ljusfältsbelysning, men tekniken kan också skilja mellan isotropa och anisotropa ämnen.
- Kontrastförbättrande teknik utnyttjar de optiska egenskaperna som är specifika för anisotropi och avslöjar detaljerad information om strukturen och sammansättningen av material som är ovärderliga för identifiering och diagnostiska ändamål.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Analysator |
| För användning med (utrustning) | Mikroskop i AE2000MET-serien |