Läs mer
Motic™ Analysatorskjutreglage, med roterande fäste, BA400/BA410
Produktkod. 11726606
Change view
För användning med (utrustning):
BA400- och BA410-seriens upprättstående sammansatta mikroskop
Produktkod. För användning med (utrustning)
11726606 BA400- och BA410-seriens upprättstående sammansatta mikroskop
1 options
Produktkod. 11726606 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001900791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 SEK
    1215.62 SEK / Paket med 1
    Save 239.38 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 12-01-2027
Förbättra bildkontrasten med en enkel polarisationssats som innehåller en polarisator och analysator. Motic™ Analyzerslider, med roterande fäste, BA400/BA410 är roterbar i 360 grader° .
  • Förbättra bildkvaliteten erhållen med dubbelbrytande material jämfört med andra tekniker som mörkfälts- och ljusfältsbelysning, differentiell interferenskontrast, faskontrast, Hoffman-modulationskontrast och fluorescens.
  • Användbar för både kvantitativa och kvalitativa studier inriktade på ett brett utbud av anisotropa prover.
  • Polariserad ljusmikroskopi kan ge information om absorptionsfärg och optiska väggränser mellan mineraler med olika brytningsindex, på ett sätt som liknar ljusfältsbelysning, men tekniken kan också skilja mellan isotropa och anisotropa ämnen.
  • Kontrastförbättrande teknik utnyttjar de optiska egenskaperna som är specifika för anisotropi och avslöjar detaljerad information om strukturen och sammansättningen av material som är ovärderliga för identifiering och diagnostiska ändamål.
Specifikationer
Typ Slider för analysator
För användning med (utrustning) BA400- och BA410-seriens upprättstående sammansatta mikroskop
Inkluderar Roterande fäste