Läs mer
Anamorelin hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16468747
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16468747 5 mg
16446148 10 mg
16426536 100 mg
16422287 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16468747 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14734A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Anamorelin (RC-1291) hydrochloride is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Anamorelin (RC-1291) hydrochloride is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anamorelin hydrochloride
CAS 861998-00-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H43ClN6O3
Kvantitet 5 mg
Synonym RC-1291 hydrochloride ONO-7643 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (48.01 mM)
LEDER [H][C@](CC1=CNC2=CC=CC=C21)(NC(C(C)(C)N)=O)C(N3CCC[C@@](C(N(C)N(C)C)=O)(CC4=CC=CC=C4)C3)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 583.16
Formel vikt 583.16
Procent renhet 99.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death