Läs mer
Anamorelin, MedChemExpress
Produktkod. 16471746
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16471746 500 mg -
16461136 200 mg 200mg
16458747 5 mg -
16436148 10 mg -
16416536 100 mg -
16412287 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16471746 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14734
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Anamorelin (RC-1291) is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Anamorelin (RC-1291) is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anamorelin
CAS 249921-19-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H42N6O3
Kvantitet 500 mg
Synonym RC-1291 ONO-7643
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.92 mM)
LEDER [H][C@](CC1=CNC2=CC=CC=C21)(NC(C(C)(C)N)=O)C(N3CCC[C@@](C(N(C)N(C)C)=O)(CC4=CC=CC=C4)C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 546.7
Formel vikt 546.7
Procent renhet 99.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death