Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Anastrozol, 98 %
Produktkod. 15668705 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15668705 250 mg 250mg
15658705 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15668705 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 460972500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120511-73-1 | C17H19N5 | 293.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120511-73-1
Molekylformel C17H19N5
Molekylvikt (g/mol) 293.37
InChI-nyckel YBBLVLTVTVSKRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym anastrozole, arimidex, anastrazole, anastrozol, 2,2'-5-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl-1,3-phenylene bis 2-methylpropanenitrile, anastrole, asiolex, zeneca zd 1033, unii-2z07myw1az, arimidex tn
PubChem CID 2187
ChEBI CHEBI:2704
IUPAC-namn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)fenyl]-2-metylpropannitril
LEDER CC(C)(C#N)C1=CC(=CC(=C1)CN2C=NC=N2)C(C)(C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anastrozole
Smältpunkt 81.0°C to 82.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 293.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.