Läs mer
Anastrozole Carboxylic Acid (3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid), Mikromol™
Produktkod. 18001010
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18001010 25 mg
1 options
Produktkod. 18001010 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1250.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Anastrozole Carboxylic Acid (3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid
CAS 1085181-50-5
Analyt- eller komponentnamn 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H16 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzoic Acid, 3,5-Bis(2-cyanopropan-2-yl)benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C15H16N2O2/c1-14(2,8-16)11-5-10(13(18)19)6-12(7-11)15(3,4)9-17/h5-7H,1-4H3,(H,18,19)
LEDER CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(=O)O
IUPAC-namn 3,5-bis(2-cyanopropan-2-yl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 256.3
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 256.1212 g/mol