missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Anastrozole Diacid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anastrozole Diacid |
| CAS | 1338800-81-9 |
| Molekylformel | C17 H21 N3 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenediacetic acid, α1,α1,α3,α3-tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, α1,α1,α3,α3-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetic acid, 2-[3-(1-Carboxy-1-methyl-ethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid, 2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methylbenzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanoic Acid) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N3O4/c1-16(2,14(21)22)12-5-11(8-20-10-18-9-19-20)6-13(7-12)17(3,4)15(23)24/h5-7,9-10H,8H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24) |
| LEDER | CC(C)(C(=O)O)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[3-(2-carboxypropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.37 |
| Formel vikt | 331.1532 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?