Läs mer
Anastrozole Dimer Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anastrozole Impurity C (Dimer Impurity) |
| CAS | 1216898-82-6 |
| Molekylformel | C30H31N9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenediacetonitrile, α1-[[3-(1-cyano-1-methylethyl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methyl]-α1,α3,α3-trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, α1-[[3-(1-Cyano-1-methylethyl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methyl]-α1,α3,α3-trimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, (2RS)-2,3-Bis[3-(1-Cyano-1-methylethyl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C30H31N9/c1-28(2,15-31)25-7-22(6-23(8-25)13-38-20-34-18-36-38)12-30(5,17-33)27-10-24(14-39-21-35-19-37-39)9-26(11-27)29(3,4)16-32/h6-11,18-21H,12-14H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(CC(C)(C#N)c3cc(Cn4cncn4)cc(c3)C(C)(C)C#N)c1 |
| IUPAC-namn | 2,3-bis[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.63 |