missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Anastrozole EP Impurity E (2-[3-(Cyanodimethylmethyl)-5-hydroxymethylphenyl]-2-methylpropionitrile), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-[5-(Hydroxymethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) |
| CAS | 120511-88-8 |
| Molekylformel | C15 H18 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-(Hydroxymethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(hydroxymethyl)-α,α,α',α'-tetramethyl- (9CI), 2-[3-(Cyanodimethylmethyl)-5-hydroxymethylphenyl]-2-methylpropionitrile, 2,2'-[5-(Hydroxymethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), Anastrozole Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O/c1-14(2,9-16)12-5-11(8-18)6-13(7-12)15(3,4)10-17/h5-7,18H,8H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)(C#N)c1cc(CO)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| IUPAC-namn | 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(hydroxymethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.32 |
| Formel vikt | 242.1419 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?