Läs mer
Anastrozole, LoGiCal
Produktkod. 30459964
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459964 10 mg
1 options
Produktkod. 30459964 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1250.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anastrozole
CAS 120511-73-1
Analyt- eller komponentnamn Anastrozole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H19 N5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Anastrozole, 2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
InChI formel InChI=1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C#N
IUPAC-namn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 293.37
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 293.164 g/mol