Läs mer
Anastrozole, MedChemExpress
Beskrivning
Anastrozole is a potent, highly selective aromatase inhibitor, which inhibits human placental aromatase with an IC50 of 15 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anastrozole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 120511-73-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H19N5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | ZD1033 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (340.87 mM) |
| Visa mer |