Läs mer
Anastrozole, Mikromol™
Produktkod. 18030310
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18030310 250 mg
1 options
Produktkod. 18030310 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1250.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Anastrozole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anastrozole
CAS 120511-73-1
Analyt- eller komponentnamn Anastrozole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H19 N5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Anastrozole, 2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile)
InChI formel InChI=1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
LEDER CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C#N
IUPAC-namn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 293.37
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 293.164 g/mol