missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Anastrozole Mono Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anastrozole Mono Acid |
| CAS | 1338800-82-0 |
| Molekylformel | C17 H20 N4 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 3-(1-cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 3-(1-Cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzeneacetic acid, 2-[3-(1-Cyano-1-methyl-ethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid, 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4O2/c1-16(2,9-18)13-5-12(8-21-11-19-10-20-21)6-14(7-13)17(3,4)15(22)23/h5-7,10-11H,8H2,1-4H3,(H,22,23) |
| LEDER | CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.37 |
| Formel vikt | 312.1586 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?