Läs mer
Anastrozolmonoamid, TRC
Produktkod. 17984465
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17984465 25 mg
17904625 100 mg
17962905 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17984465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63732525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120512-03-0
Molekylformel C17 H21 N5 O
Molekylvikt (g/mol) 311.38
Synonym Benzeneacetamide, 3-(1-cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamide
IUPAC-namn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)fenyl]-2-metylpropanamid
LEDER CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anastrozole Monoamide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21N5O/c1-16(2,9-18)13-5-12(8-22-11-20-10-21-22)6-14(7-13)17(3,4)15(19)23/h5-7,10-11H,8H2,1-4H3,(H2,19,23)
Formel vikt 311.1746