Läs mer
Anastrozole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anastrozole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 293.164 |
| Procent renhet | >95% |