Läs mer
Abeba™ Anatom 2125 skor
Produktkod. 15697807
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15697807 36
15607817 37
15617817 38
15627817 39
15637817 40
15647817 41
15657817 42
15667817 43
15677817 44
15687817 45
15697817 46
15607827 47
15617827 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15697807 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 2125/36
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Resperationsabsorberande specialfoder med silverjoner. Tåhätta av stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Mikrofiber svart
  • Tåhätta av stål
  • Stötdämpande PU-mellansula
  • Halkskydd PU yttersula
  • Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3582)
  • Sanitetsbehandlad
  • Antistatisk
  • Hälrem ej vikbar, justerbar
  • Andningsbart foder med silverjoner
  • Vristområdet justerbart, med elastiskt band
  • Lämplig för häl- och fotlyft
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Färg Svart
Material Mikrofiber
Storlek 36
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 2125
Tåmaterial Stål