Läs mer
Abeba™ Anatom 2130 skor
Beskrivning
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofiber
- Vitt
- Tåhätta av stål
- Stötdämpande PU-mellansula
- Halkskydd PU yttersula
- Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3580)
- Sanitetsbehandlad
- Antistatisk
- Andningsbart foder med silverjoner
- Vristområdet justerbart, med elastiskt band
- Lämplig för häl- och fotlyft
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Färg | Vitt |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 41 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 2130 |
| Tåmaterial | Stål |