Läs mer
Abeba™ Anatom 2136 skor
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofiber svart
- Tåhätta av stål
- Stötdämpande PU-mellansula
- Halkskydd PU yttersula
- Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3580)
- Sanitetsbehandlad
- Antistatisk
- Andningsbart foder med silverjoner
- Vristparti med snörning
- Lämplig för häl- och fotlyft
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Färg | Svart |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 43 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 2136 |
| Tåmaterial | Stål |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido