Läs mer
Abeba™ Anatom 32120 skor
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
- Mikrofiber
- Vitt
- Tåhätta av stål
- Stötdämpande PU-mellansula
- Halkskydd PU yttersula
- Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3582)
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Hälrem ej vikbar, justerbar
- Andningsbart foder med silverjoner
- Vristområdet justerbart, med elastiskt band
- kardborrknäppning
- lämplig för häl- och fotlyft
- Lämplig för hygieniskt krävande områden
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC |
| Färg | Vitt |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 38 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 32120 |
| Tåmaterial | Stål |