Läs mer
Abeba™ Anatom 32120 skor
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
- Mikrofiber
- Vitt
- Tåhätta av stål
- Stötdämpande PU-mellansula
- Halkskydd PU yttersula
- Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3582)
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Hälrem ej vikbar, justerbar
- Andningsbart foder med silverjoner
- Vristområdet justerbart, med elastiskt band
- kardborrknäppning
- lämplig för häl- och fotlyft
- Lämplig för hygieniskt krävande områden
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC |
| Färg | Vitt |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 52 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 32120 |
| Tåmaterial | Stål |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?