Läs mer
Abeba™ Anatom 32125 Skor
Produktkod. 15649984
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15649984 46 1 par
15649974 36 1 par
15659974 37 1 par
15669974 38 1 par
15679974 39 1 par
15689974 40 1 par
15699974 41 1 par
15609984 42 1 par
15619984 43 1 par
15629984 44 1 par
15639984 45 1 par
15659984 47 1 par
15669984 48 1 par
15679984 49 1 par
15689984 50 1 par
15699984 51 1 par
15609994 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 15649984 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 32125/46
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Resperationsabsorberande specialfoder med silverjoner. Tåhätta av stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Mikrofiber svart
  • Tåhätta av stål
  • Stötdämpande PU-mellansula
  • Halkskydd PU yttersula
  • Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3582)
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem ej vikbar, justerbar
  • Andningsbart foder med silverjoner
  • Vristområdet justerbart, med elastiskt band
  • kardborrknäppning
  • Lämplig för häl- och fotlyft
  • Lämplig för hygieniskt krävande områden
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Färg Svart
Material Mikrofiber
Storlek 46
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 32125
Tåmaterial Stål