Läs mer
Abeba™ Anatom 32131 Skor
Produktkod. 15679327
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Förpackningsstorlek:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15679327 37 1 par
15669327 36 1 par
15689327 38 1 par
15699327 39 1 par
15609337 40 1 par
15619337 41 1 par
15629337 42 1 par
15639337 43 1 par
15649337 44 1 par
15659337 45 1 par
15669337 46 1 par
15679337 47 1 par
15689337 48 1 par
15835872 49 1 par
15845872 50 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 15679327 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 32131/37
Beräknad leverans: 06-10-2026
Resperationsabsorberande specialfoder med silverjoner. Tåhätta av stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Mikrofiber
  • Vitt
  • Tåhätta av stål
  • Stötdämpande PU-mellansula
  • Halkskydd PU yttersula
  • Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3580)
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Andningsbart foder med silverjoner
  • Vristområde med snörning
  • Lämplig för häl- och fotlyft
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Färg Vitt
Material Mikrofiber
Storlek 37
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 32131
Tåmaterial Stål