Läs mer
Abeba™ Anatom 32135 Skor
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofiber svart
- Tåhätta av stål
- Stötdämpande PU-mellansula
- Halkskydd PU yttersula
- Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3580)
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Andningsbart foder med silverjoner
- Vristområdet justerbart, med elastiskt band
- kardborrknäppning
- Lämplig för häl- och fotlyft
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Färg | Svart |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 36 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 32135 |
| Tåmaterial | Stål |