Läs mer
Abeba™ Anatom 32172 Skor
Produktkod. 15609447
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Produktkod. 15609447
Brand: Abeba™ 32172/36
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Resperationsabsorberande specialfoder med silverjoner. Tåhätta av stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Mikrofiber
  • Vitt
  • Tåhätta av stål
  • Stötdämpande PU-mellansula
  • Halkskydd PU yttersula
  • Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3580)
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Andningsbart foder med silverjoner
  • Vristområde med snörning
  • Reflekterande material
  • Lämplig för hygieniskt krävande områden
  • Lämplig för häl- och fotlyft
  • Reptålig beläggning i häl- och tåområdet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Färg Vitt
Material Mikrofiber
Storlek 36
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 32172
Tåmaterial Stål