Läs mer
Abeba™ Anatom 32256 Skor
Produktkod. 15699547
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15699547 41 1 par
15649547 36 1 par
15659547 37 1 par
15669547 38 1 par
15679547 39 1 par
15689547 40 1 par
15609557 42 1 par
15619557 43 1 par
15629557 44 1 par
15639557 45 1 par
15649557 46 1 par
15659557 47 1 par
15669557 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15699547 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 32256/41
Beräknad leverans: 24-11-2026
Resperationsabsorberande specialfoder med silverjoner. Tåhätta av stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Smidigt läder
  • Svart
  • Tåhätta av stål
  • Stötdämpande PU-mellansula
  • Metallfritt penetrationsmotstånd
  • Halkskydd PU yttersula
  • Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3580)
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Andningsbart foder med silverjoner
  • Vristparti med snörning
  • Reflekterande material
  • Reptålig beläggning i tå- och hälområdet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Färg Svart
Material Läder
Storlek 41
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 32256
Tåmaterial Stål