Läs mer
ABEBA™ Anatom Black Safety Shoe Up Shoes S3
Beskrivning
- Komfort, robusthet, hållbarhet
- Följ EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Halksäker PU dubbel densitet yttersula
- Vattenavvisande slätt svart läder
- Tåhätta av stål (200 joule)
- Textil antipunktur mellansula
- Reptålig beläggning i tå- och hälområdet
- Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
- Sanerad behandling
- Uttagbar ACC Wave innersula
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| Öljet material | Stål, rostfritt |
| Liner material | Foder av silverjoner som andas |
| Material | Läder |
| Storlek | 52 |
| Enda funktioner | Halk- och nötningsbeständig, ESD-avledande, stötdämpande |
| Sulmaterial | Polyuretan 2D |
| Stil | Lågskuren |
| Visa mer |