Beskrivning
- Tangentiellt flöde
- Hög skjuvhastighet vid kanter
- Minsta avlagringar på kärlväggen
- Använd vid låga hastigheter
- Används för polymerreaktioner, jämn fördelning av höga mineralhalter i vätskor
- Idealisk för medium till mycket viskösa vätskor
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | R 1330 |
| Diameter (engelska) Fläkt | 1,8 tum |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) fläkt | 45 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| Längd (engelska) | 13,8 tum |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Hastighet | 1000 varv/min |
| Typ | Ankarhjul |