Läs mer
IKA™ Ankarrörare
Handla allt IKA Produkter
För användning med (utrustning):
Laboratoriereaktor
Beskrivning
- Minsta användbar volym vid homogenisering: 400 ml
- Stål, rostfritt
- För användning med Lab-reaktorer
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Laboratoriereaktor |
| Modell | LR 1000.11 |
| Form | Förankra |
| Typ | Överliggande omröraraxel |