Läs mer
IKA™ Ankarrörare med PEEK Skrapor
Produktkod. 16218261 Handla allt IKA Produkter
Kapacitet (metrisk):
400 ml min.
Produktkod. 16218261
Brand: IKA™ 0004663100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruktion i rostfritt stål. För användning med Lab-reaktor
  • Minsta användbar volym vid homogenisering: 400 ml
  • Stål, rostfritt
  • För användning med Lab-reaktorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 400 ml min.
Färg Vitt
Inkluderar PEEK scrapers
Modell LR 1000.10
Form Förankra
Typ Överliggande omröraraxel