Läs mer
Sperian™ Anchorage Sling
Produktkod. 12624993
Change view
Längd (metrisk):
1.5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12624993 1.5 m Varje
1 options
Produktkod. 12624993 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1008364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.40 SEK
    163.39 SEK / Paket med 1
    Save 202.01 SEK
    55% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 / 2000
Mått (L x B) 1.5 m x 25 mm
För användning med (utrustning) Används med personlig fallskydd för arbete på låg nivå
Vikt (metrisk) 0.185kg
Bredd (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 1.5 m
Produkttyp Anchorage Sling