Läs mer
Ancitabin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30336628
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30336628 5 g
1 options
Produktkod. 30336628 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6372885G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclocytidine hydrochloride
CAS 10212-25-6
Molekylformel C9 H11 N3 O4 . H Cl
Kvantitet 5 g
Synonym 2,2'-Anhydro-1-β-D-arabinofuranosylcytosine HCl, 2,2'-O-Cyclocytidine HCl, Ancitabine HCl, Cyclo-CMP HCl
InChI formel InChI=1S/C9H11N3O4.ClH/c10-5-1-2-12-8-7(16-9(12)11-5)6(14)4(3-13)15-8;/h1-2,4,6-8,10,13-14H,3H2;1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
LEDER Cl.OC[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](OC3=NC(=N)C=CN23)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R,3R,3aS,9aR)-2-(hydroxymetyl)-6-imino-2,3,3a,9a-tetrahydrofuro[1,2]oxazolo[3,4-a]pyrimidin-3-ol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 261.66
Formel vikt 261.0516