Läs mer
Ancitabin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30346794
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30346794 1 g
1 options
Produktkod. 30346794 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6372881G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Cyclocytidine hydrochloride
CAS 10212-25-6
Molekylformel C9 H11 N3 O4 . H Cl
Kvantitet 1 g
Synonym 2,2'-Anhydro-1-β-D-arabinofuranosylcytosine HCl, 2,2'-O-Cyclocytidine HCl, Ancitabine HCl, Cyclo-CMP HCl
InChI formel InChI=1S/C9H11N3O4.ClH/c10-5-1-2-12-8-7(16-9(12)11-5)6(14)4(3-13)15-8;/h1-2,4,6-8,10,13-14H,3H2;1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
LEDER Cl.OC[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](OC3=NC(=N)C=CN23)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R,3R,3aS,9aR)-2-(hydroxymetyl)-6-imino-2,3,3a,9a-tetrahydrofuro[1,2]oxazolo[3,4-a]pyrimidin-3-ol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 261.66
Formel vikt 261.0516
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.