missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ancymidol, TRC

Produktkod. 30342355
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30342355 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30342355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63728525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ancymidol
CAS 12771-68-5
Molekylformel C15 H16 N2 O2
Kvantitet 25 mg
Synonym 5-Pyrimidinemethanol, α-cyclopropyl-α-(p-methoxyphenyl)- (8CI), α-Cyclopropyl-α-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol, (±)-Ancymidol, A-Rest, Amcymidol, Ancymidol, EL 531, Reducymol, Thritone, α-Cyclopropyl-α-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinylmethanol, α-Cyclopropyl-α-(methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol
InChI formel InChI=1S/C15H16N2O2/c1-19-14-6-4-12(5-7-14)15(18,11-2-3-11)13-8-16-10-17-9-13/h4-11,18H,2-3H2,1H3
LEDER COc1ccc(cc1)C(O)(C2CC2)c3cncnc3
IUPAC-namn cyclopropyl-(4-methoxyphenyl)-pyrimidin-5-ylmethanol
Molekylvikt (g/mol) 256.3
Formel vikt 256.1212
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.