Läs mer
Andarine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Andarine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18F3N3O6/c1-11(26)23-12-3-6-14(7-4-12)31-10-18(2,28)17(27)24-13-5-8-16(25(29)30)15(9-13)19(20,21)22/h3-9,28H,10H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,27)/t18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 441.1148 |
| Procent renhet | >95% |