missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Androgen R/NR3C4 Antibody (2H8) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-47471SS
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Androgen R/NR3C4 Monoclonal specifically detects Androgen R/NR3C4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| Androgen R/NR3C4 | |
| Monoclonal | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| AIS, androgen receptor, DHTRTFM, Dihydrotestosterone receptorHYSP1, HUMARA, NR3C4KD, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4, SMAX1SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy | |
| Mouse | |
| 110 kDa | |
| 0.025 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers | |
| 367 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 2H8 | |
| Unconjugated | |
| P10275 | |
| AR | |
| Purified recombinant fragment of human Androgen Receptor expressed in E. coli. [UniProt# P10275] | |
| Ammonium sulfate precipitation | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Precipitation |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering