missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Androgen R/NR3C4 Antibody (523339) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB5876M
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Androgen R/NR3C4 Monoclonal antibody specifically detects Androgen R/NR3C4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Specifikationer
| Androgen R/NR3C4 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| 523339 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| AIS, androgen receptor, DHTRTFM, Dihydrotestosterone receptorHYSP1, HUMARA, NR3C4KD, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4, SMAX1SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy | |
| E. coli-derived recombinant human Androgen R/NR3C4, Thr660-Gln919, Accession # P10275 | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers | |
| 367 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering