Läs mer
Androgen R/NR3C4 Antibody (523339) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™
Produktkod. 30171447 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30171447 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30171447 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB5876JF585
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Androgen R/NR3C4 Monoclonal antibody specifically detects Androgen R/NR3C4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Androgen R/NR3C4
Användningsområden Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 523339
Konjugera Janelia Fluor 585
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias AIS, androgen receptor, DHTRTFM, Dihydrotestosterone receptorHYSP1, HUMARA, NR3C4KD, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4, SMAX1SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy
Värd art Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human Androgen R/NR3C4, Thr660-Gln919, Accession # P10275
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Phospho Specific
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 367
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG2b
Produktlinje Novus