Läs mer
Androst-4-ene-3,17-dione (Androstenedione), Mikromol™
Produktkod. 18082600
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18082600 100 mg
18093290 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18082600 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0323.01
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Androst-4-ene-3,17-dione (Androstenedione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Androstenedione
CAS 63-05-8
Analyt- eller komponentnamn Androstenedione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H26 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Androst-4-ene-3,17-dione, Testosterone Imp. A (EP), Androstenedione, 17-Ketotestosterone, 3,17-Dioxoandrost-4-ene, 4-Androstene-3,17-dione, Fecundin, NSC 9563, SKF 2170, D4-Androstene-3,17-dione, Testosterone Related Compound A, Testosterone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvikt (g/mol) 286.41
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 286.1933 g/mol